Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetat, 1 M-Pufferlösung, pH, 5.5
Artikelnummer. 15453699
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15453699 500 ml 500 Milliliter
15443699 250 ml 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453699 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J61033.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Acetate, 1M buffer soln., pH, 5.5 it is been widely used in for precipitation of nucleic acids and preparation of gel stains for protein gel electrophoresis. Sodium acetate buffer solution is suitable for precipitation of DNA, elution of proteins and for use in molecular biology applications such as ChIP-on-ChIP assay and in vitro enzyme inhibition assay.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acetat, 1 M-Pufferlösung, pH 5.5, wird häufig für die Fällung von Nukleinsäuren und bei der Vorbereitung von Gelfärbemitteln für die Proteingelelektrophorese verwendet. Die Natriumacetat-Pufferlösung eignet sich für die Fällung von DNA, die Elution von Proteinen und für die Verwendung in molekularbiologischen Anwendungen wie dem ChIP-on-ChIP-Assay und dem In-vitro-Enzymassay zru Messung der Enzymhemmung.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (246 g/l bei20 °C) und Ethanol.
Hinweise
Enthält Natriumacetat und Eisessigsäure, pH 5.5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Spezifikation
Konzentration 1 mM Pufferlösung
Summenformel C2H3NaO2
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CC([O-])=O
IUPAC-Name sodium acetate
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
Form Flüssig
Menge 500 ml
Lagerungsbedingungen Umgebungstemperaturen