missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Acetat, 1 M-Pufferlösung, pH, 4.0

Artikelnummer. p-7041749
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15442939

Marke: Thermo Scientific Chemicals J60104.AK

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol

Sodium Acetate is used as a buffer in the buffering range of pH 3.6-5.6. Other reported uses. Used in the purification and precipitation of nucleic acids; Used in protein crystallization. Staining of gels in protein gel electrophoresis and HPLC; Mordant dyeing. DNA microarray studies of E. coli response; Investigation of protein unfolding during reverse phase chromatography. Used in conjunction with sodium carbonate to enhance the activation of freeze-dried subtilisin Carlsberg in organic solvents and as a substrate of acetokinase.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Natriumacetat wird als Puffer im Pufferbereich von pH 3.6 bis 5.6 verwendet. Andere gemeldete Verwendungen. Zur Aufreinigung und Fällung von Nukleinsäuren; zur Proteinkristallisation. Färbung von Gelen in der Protein-Gelelektrophorese und HPLC; Beizenfärbung. DNA-Mikroarray-Studien zur E. coli-Reaktion; Untersuchung der Proteinentfaltung während der Umkehrphasenchromatographie. Wird in Verbindung mit Natriumcarbonat verwendet, um die Aktivierung des gefriergetrockneten Subtilisins Carlsberg in organischen Lösungsmitteln und als Substrat von Acetokinase zu verbessern.

Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar. Löslich in Ethanol.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 127-09-3

Spezifikation

Konzentration 1 mM Pufferlösung
Summenformel C2H3NaO2
MDL-Nummer MFCD00012459
pH-Bereich 4
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CC([O-])=O
IUPAC-Name sodium acetate
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
Form Flüssig
Menge 250 ml
Lagerungsbedingungen Umgebungstemperaturen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt