Learn More
Acetamidinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30326938
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326938 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326938 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA13307010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetamidine Hydrochloride
CAS 124-42-5
Summenformel C2H7ClN2
Menge 10 g
Synonym Ethanimidamide Hydrochloride, Acediamine Hydrochloride, Acetamidinium Chloride, Methylamidine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C2H6N2.ClH/c1-2(3)4;/h1H3,(H3,3,4);1H
SMILES Cl.CC(=N)N
IUPAC-Name Ethanimidamid;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 94.54
Formelmasse 94.0298