Learn More
Acetamidinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463107
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11463107 100 g 100 Gramm
11384619 25 g 25 Gramm
11473107 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463107 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16091.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 124-42-5 | C2H7ClN2 | 94.542 g/mol
Acetamidine hydrochloride was used in the preparation of decarboxyectoine. It was also used in the synthesis of ethyl 4-(4-hydroxyphenyl)methylidene-2-methyl-5-oxo-1-imidazolacetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acetamidin-Hydrochlorid wurde bei der Herstellung von Decarboxyektoin verwendet. Es wurde auch bei der Synthese von Ethyl4-(4-Hydroxyphenyl)methyliden-2-Methyl-5-Oxo-1-Imidazolacetat verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Es ist hygroskopisch. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-42-5
Summenformel C2H7ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 94.542
MDL-Nummer MFCD00013016
InChI-Schlüssel WCQOBLXWLRDEQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetamidine hydrochloride, acetimidamide hydrochloride, ethanimidamide hydrochloride, ethanimidamide, monohydrochloride, acetamidine hcl, ethanamidine hydrochloride, acetamidinium chloride, acediamine hydrochloride, ethenylamidine hydrochloride, acetamidine monohydrochloride
PubChem CID 67170
IUPAC-Name Ethanimidamid;hydrochlorid
SMILES CC(=N)N.Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material Acetamidine hydrochloride
Schmelzpunkt 168°C to 175°C
Menge 100 g
Beilstein 3591762
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,44
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 94.54
Reinheit (%) 97%