Learn More
Paracetamid, TRC
Artikelnummer. 17982515
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17982515 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17982515 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1330601G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetamide
CAS 60-35-5
Summenformel C2 H5 N O
Menge 1 g
Synonym Acetic acid amide, Acetimidic acid, Ethanamide, Ethanimidic acid, Methanecarboxamide, NSC 25945
InChI-Formel InChI=1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
SMILES CC(=O)N
IUPAC-Name Acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 59.07
Formelmasse 59.0371