Learn More
Acetamid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10385640 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
100 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10385640 100 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10385640 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/0160/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 60-35-5
Schmelzpunkt 79°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 221°C
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C2H5NO
MDL-Nummer 8023
Menge 100 g
Formelmasse 59.06g/mol
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen