Learn More
Acetamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474304
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474304 250 g 250 Gramm
11464304 1000 g 1000 Gramm
11484304 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474304 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12589.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 60-35-5 | C2H5NO | 59.068 g/mol
Acetamide is used as an industrial solvent, plasticizer, wetting and penetrating agent. It is also used for the transamidation of carboxamides in 1,4-dioxane. It finds application in lacquers and soldering flux. Further, it acts as a precursor to thioacetamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acetamid wird als industrielles Lösungsmittel, Weichmacher, Benetzungs- und Durchdringungsmittel verwendet. Wird auch für die Transamidierung von Carboxamiden in 1,4-Dioxan verwendet. Findet Anwendung in Lacken und Lötfluss. Fungiert darüber hinaus als Vorläufer von Thioacetamid.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 60-35-5
Summenformel C2H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 59.068
MDL-Nummer MFCD00008023
InChI-Schlüssel DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanamide, acetic acid amide, methanecarboxamide, acetimidic acid, amide c2, ethanimidic acid, acetamid, amid kyseliny octove, caswell no. 003h, acetimidic acid van
PubChem CID 178
ChEBI CHEBI:49028
IUPAC-Name Acetamid
SMILES CC(=O)N
Specifications
Chemischer Name oder Material Acetamide
Schmelzpunkt 76°C to 81°C
Dichte 1.159
Siedepunkt 220°C to 222°C
Menge 250 g
Beilstein 1071207
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,43
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 59.07
Reinheit (%) 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Acetamide
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Karzinogenität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Precautionary Statement
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetamide