Learn More
Acetamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15236028 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15236028 250 g 250 Gramm
15226028 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15236028 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 451872500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 60-35-5 | C2H5NO | 59.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-35-5
Summenformel C2H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 59.06
InChI-Schlüssel DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanamide, acetic acid amide, methanecarboxamide, acetimidic acid, amide c2, ethanimidic acid, acetamid, amid kyseliny octove, caswell no. 003h, acetimidic acid van
PubChem CID 178
ChEBI CHEBI:49028
IUPAC-Name Acetamid
SMILES CC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetamide
Schmelzpunkt 79.0°C to 81.0°C
Siedepunkt 221.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Strukturformel CH3CONH2
Menge 250 g
Merck Index 15,44
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2000g/L (20°C). Other solubilities: 1 g/2 mL alcohol - 1 g/6 mL pyridine, soluble in chloroform, glycerol and hot benzene, slightly soluble in ether
Formelmasse 59.06
Reinheit (%) 99%
Güte Analyse
Unlösliche Stoffe 0.025% max. (in water)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen