Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acetamide |
| Schmelzpunkt | 79.0°C to 81.0°C |
| Siedepunkt | 221.0°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
| Strukturformel | CH3CONH2 |
| Menge | 1 kg |
| Merck Index | 15,44 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 2000g/L (20°C). Other solubilities: 1 g/2 mL alcohol - 1 g/6 mL pyridine, soluble in chloroform, glycerol and hot benzene, slightly soluble in ether |
| Formelmasse | 59.06 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Acetamide
- Achtung
- Karzinogenität Kategorie 2
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/