Learn More
Acetaldehyde, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15226136 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1.8 ml
Packungsgröße:
1.80 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15226136 1.8 ml 1.80 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15226136 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. S125W1.8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.00 CHF
    60.54 CHF / 1.8 Milliliter
    Sparen 18.46 CHF
    23% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
Acetaldehyd75-07-01000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetaldehyd
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
CAS 75-07-0, 7732-18-5
CAS Min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Berichte aus dem Analysezertifikat zielen auf Analyten mit einer ±Genauigkeit von 2 % und korrigieren die Reinheit des Rohmaterials.
CAS Max. % 0.1, 99.9
Summenformel C2H4O
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
InChI-Schlüssel IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
SMILES CC=O
IUPAC-Name Acetaldehyd
Solvent or Matrix Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 44.053
PubChem CID 177
Menge 1.8 ml
ChEBI CHEBI:15343
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetaldehyde in Water
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: acetaldehyde
Produkt nur für den Laborgebrauch