Learn More
Acetaldehyde, 99%
Artikelnummer. 11494980
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
4 x 500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2000 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494980 4 x 500 mL 2000 Milliliter
11387548 100 mL 100 Milliliter
11484980 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11494980 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 033244.AY
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 75-07-0 | C2H4O | 44.053 g/mol
Acetaldehyde is used in the production of drugs, perfumes, explosives, lacquers and varnishes, photographic chemicals, phenolic and urea resins, rubber accelerators and antioxidants. It is used as an intermediate for the synthesis of acetic acid, ethyl acetate, acetic anhydride, pentaerythritol, peracetic acid, chloral and glyoxal. As a solvent, it is used in rubber production, tanning of leather and in the paper industry. It is used as a fruit and fish preservative, as a flavoring agent, as a denaturant for alcohol and in composition of fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-07-0
Summenformel C2H4O
Molekulargewicht (g/mol) 44.053
MDL-Nummer MFCD00006991
InChI-Schlüssel IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanal, acetic aldehyde, ethyl aldehyde, acetaldehyd, acetylaldehyde, aldehyde, acetic ethanol, aldeide acetica, octowy aldehyd, aldehyde acetique
PubChem CID 177
ChEBI CHEBI:15343
IUPAC-Name Acetaldehyd
SMILES CC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetaldehyde
Schmelzpunkt -128°C
Farbe Farblos
Dichte 0.780 g/mL
Siedepunkt 20.8°C
Flammpunkt -27°C (-17°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.3316
Menge 4 x 500 mL
UN-Nummer UN1089
Beilstein 505984
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,39
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,ether,benzene,toluene,xylene,turpentine,acetone and gasoline.Slightly miscible with chloroform.
Formelmasse 44.06
Reinheit (%) 98.5%
Physikalische Form Flüssigkeit