Learn More
Cole-Parmer™ Schnellanschluss-Schlaucholiveneinsatz aus Acetal mit Ventil
Artikelnummer. 11740289
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
4,8 cm
7,8 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11740289
Marke: Cole-Parmer™ 0636083
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Acetal
Gesamtlänge (metrisch) 7,8 cm
Zur Verwendung mit Für 0,31 in. Schlauch-ID
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 82 °C
Verpackungsmenge 1/Packung
Max. Operating Temperature (Metric) 82 °C
Produkttyp Schlauchanschluss-Einsatz für Schnellkupplung