Learn More
Acetal, TRC
Artikelnummer. 17960505
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17960505 10 g 10 Gramm
17931035 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17960505 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA13259010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-57-7
Summenformel C6 H14 O2
Molekulargewicht (g/mol) 118.17
Synonym Acetaldehyde, diethyl acetal (8CI), 1,1-Diethoxyethane, Acetal, Acetaldehyde ethyl acetal, Diethyl acetal, Ethanal diethyl acetal, Ethylidene diethyl ether, NSC 7624
IUPAC-Name 1,1-Diethoxyethan
SMILES CCOC(C)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetaldehyde diethylacetal
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Formelmasse 118.0994
Reinheit (%) >95%