missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Acetal-Kunststoff/FPM/PEEK/Polypropylen/Acetal-Elastomerlegierung Säulenrohrbaugruppe

Artikelnummer. 12485680 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verpackungsmenge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackungsmenge unitSize
12485680 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12485680 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 28966648
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Typ Säulenschlauch-Einheit
Außendurchmesser (metrisch) 26 mm
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Verpackungsmenge Je 1
Gesamtlänge (metrisch) 200 mm
Material Acetal, FPM, PEEK, Polypropylen, Acetal-Elastomerlegierung
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.