Learn More
ACES (feine weiße Kristalle), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10429123
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10429123 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10429123 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP303100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACES biologischer Puffer hat einen nutzbaren pH-Bereich von 6.1 bis 7.5 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ACES
CAS 7365-82-4
Schmelzpunkt 270°C
Farbe Weiß
Hinweise zur Zersetzung 293°C
pH 3.6 to 4.4
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich ≥96 %
Identifizierung Pass Test
Summenformel C4H10N2O4S
Strukturformel H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Verpackung Glasflasche
Merck Index 15, 37
Synonym N-(2-Acetamido)-2-aminomethane Sulfonic Acid
InChI-Schlüssel DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
IUPAC-Name 2-[(2-Amino-2-Oxoethyl)Amino]Ethansulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 182.194
PubChem CID 81832
ChEBI CHEBI:39062
Formelmasse 182.19
Reinheit (%) ≥96%