Learn More
Thermo Scientific Chemicals ACES, 99 %, reinst
Artikelnummer. 10400121 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10400121
Marke: Thermo Scientific Chemicals 228000250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7365-82-4 | C4H10N2O4S | 182.194 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7365-82-4
Summenformel C4H10N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 182.194
MDL-Nummer MFCD00008030
InChI-Schlüssel DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)taurine
PubChem CID 81832
ChEBI CHEBI:39062
IUPAC-Name 2-[(2-Amino-2-Oxoethyl)Amino]Ethansulfonsäure
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Spezifikation
Extinktion (c=5, H2O), (c=5, H2O) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.04 max. at 260nm
Chemischer Name oder Material ACES
Extinktionsbedingungen (c=5, H2O)
Namenshinweis Extra Pure
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
pH 3.6 to 4.4 (1% soln.)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Verpackung Glasflasche
Merck Index 15, 37
Formelmasse 182.19
Reinheit (%) ≥98.5%
Güte Extrarein