Learn More
Thermo Scientific Chemicals ACES, 99+ %, für Biochemie
Artikelnummer. 10741745 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10741745 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10183531 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10117813 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10741745 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 327672500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACES, >-99 %, C4H10N2O4S, CAS-Nummer 7365-82-4, N-(2-Acetamido)-2-Aminoethansulfonsäure, N-(Carbamoylmethyl)Taurin, 1 kg, max. 0,02 bei 280 nm, max. 0,04 bei 260 nm, (5 % wässr. Lösg.), (5 % wässr. Lösg.) bei 0 nm, 99+ %, 100,0, 99,0, CHEBI:39062, max. 100 ppm, weiß, 230-908-4, 182.19, Biochemie
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer für die Biochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7365-82-4
Summenformel C4H10N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 182.194
MDL-Nummer MFCD00008030
InChI-Schlüssel DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)taurine
PubChem CID 81832
ChEBI CHEBI:39062
IUPAC-Name 2-[(2-Amino-2-Oxoethyl)Amino]Ethansulfonsäure
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Spezifikation
Extinktion (5% aq. soln.), (5% aq. soln.) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.04 max. at 260nm
Chemischer Name oder Material ACES
Extinktionsbedingungen (5% aq. soln.)
Schmelzpunkt 270.0°C to 295.0°C
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
pH 3.6 to 4.4 (1% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Verpackung Kunststoffflasche
Merck Index 15, 37
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich (ca. 40 g/l bei 20 °C).
Formelmasse 182.19
Reinheit (%) ≥99%
Güte Biochemie