Learn More
Thermo Scientific Chemicals ACES, 99+ %, für Biochemie
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer für die Biochemie
Spezifikation
Spezifikation
| Extinktion | (5% aq. soln.), (5% aq. soln.) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.04 max. at 260nm |
| Chemischer Name oder Material | Biologischer Puffer |
| Extinktionsbedingungen | (5% aq. soln.) |
| Schmelzpunkt | 270.0°C to 295.0°C |
| CAS Min. % | 99.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Weiß |
| pH | 3.6 to 4.4 (1% soln. at 25°C) |
| Physikalische Form | Kristalle |
| Menge | 1 kg |
| Mehr anzeigen |