Learn More
Thermo Scientific Chemicals ACES, 99 %
Catalog Number p-7081499
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7365-82-4
C4H10N2O4S
182.194
MFCD00008030
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
aces, n-carbamoylmethyl taurine, n-2-acetamido-2-aminoethanesulfonic acid, 2-2-amino-2-oxoethyl amino ethanesulfonic acid, ethanesulfonic acid, 2-2-amino-2-oxoethyl amino, unii-i5spl5yvby, i5spl5yvby, 2-carbamoylmethylamino ethanesulfonic acid
81832
CHEBI:39062
2-[(2-Amino-2-oxoethyl)amino]ethanesulfonsäure
C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7365-82-4
C4H10N2O4S
182.194
MFCD00008030
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
aces, n-carbamoylmethyl taurine, n-2-acetamido-2-aminoethanesulfonic acid, 2-2-amino-2-oxoethyl amino ethanesulfonic acid, ethanesulfonic acid, 2-2-amino-2-oxoethyl amino, unii-i5spl5yvby, i5spl5yvby, 2-carbamoylmethylamino ethanesulfonic acid
81832
CHEBI:39062
2-[(2-Amino-2-oxoethyl)amino]ethanesulfonsäure
C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
ACES is used as a Good's buffer is an ideal separator in the resolution of protein systems, a zwitterionic compound used in biochemical and biological research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
ACES wird als Good-Puffer verwendet und ist ein idealer Separator bei der Auflösung von Proteinsystemen und eine Zwitterion-Verbindung, die in der biochemischen und biologischen Forschung verwendet wird.
Löslichkeit
In Wasser löslich (18 g/l).
Hinweise
Luftempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material ACES
Schmelzpunkt ∼275°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 2253770
Merck Index 14,36
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(18g/L).
Formelmasse 182.2
Reinheit (%) 99%