Learn More
Thermo Scientific Chemicals ACES, 99 %
Artikelnummer. 11444593
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11444593
Marke: Thermo Scientific Chemicals A11553.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7365-82-4 | C4H10N2O4S | 182.194 g/mol
ACES is used as a Good's buffer is an ideal separator in the resolution of protein systems, a zwitterionic compound used in biochemical and biological research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
ACES wird als Good-Puffer verwendet und ist ein idealer Separator bei der Auflösung von Proteinsystemen und eine Zwitterion-Verbindung, die in der biochemischen und biologischen Forschung verwendet wird.
Löslichkeit
In Wasser löslich (18 g/l).
Hinweise
Luftempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7365-82-4
Summenformel C4H10N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 182.194
MDL-Nummer MFCD00008030
InChI-Schlüssel DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym aces, n-carbamoylmethyl taurine, n-2-acetamido-2-aminoethanesulfonic acid, 2-2-amino-2-oxoethyl amino ethanesulfonic acid, ethanesulfonic acid, 2-2-amino-2-oxoethyl amino, unii-i5spl5yvby, i5spl5yvby, 2-carbamoylmethylamino ethanesulfonic acid
PubChem CID 81832
ChEBI CHEBI:39062
IUPAC-Name 2-[(2-Amino-2-Oxoethyl)Amino]Ethansulfonsäure
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ACES
Schmelzpunkt ∼275°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 2253770
Merck Index 14,36
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(18g/L).
Formelmasse 182.2
Reinheit (%) 99%