Learn More
ACES, 0.5 M Pufferlösung, pH 7.5, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15463679
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 15463679
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61011.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7365-82-4
Summenformel C4H10N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 182.194
MDL-Nummer MFCD00008030
InChI-Schlüssel DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81832
ChEBI CHEBI:39062
IUPAC-Name 2-[(2-Amino-2-Oxoethyl)Amino]Ethansulfonsäure
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Tekniske data
Chemischer Name oder Material ACES buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 0.5 M
pH 7.5
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 mL
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.