Learn More
ACES, 0.5 M Pufferlösung, pH 6.5, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | ACES buffer soln. |
| Farbe | Farblos |
| Konzentration | 0,5 mM Pufferlösung |
| pH | 6.5 |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Menge | 250 mL |