Learn More
Acenaphthylen, TRC
Artikelnummer. 30311726
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30311726 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311726 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA130750250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acenaphthylene
CAS 208-96-8
Summenformel C12 H8
Menge 250 mg
Synonym Acenaphthylene, Cyclopenta[de]naphthalene, NSC 59821, acenaphthyene
InChI-Formel InChI=1S/C12H8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8H
SMILES C1=Cc2cccc3cccc1c23
IUPAC-Name Acenaphthylen
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
Formelmasse 152.0626