Learn More
Acenaphthen (1,2-Dihydro-Acenaphthylen), TRC
Artikelnummer. 30384895
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30384895 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30384895 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4483301G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-32-9
Summenformel C12 H10
Molekulargewicht (g/mol) 154.21
Synonym Acenaphthene, 1,2-Dihydroacenaphthylene, peri-Ethylenenaphthalene, 1,8-Ethylenenaphthalene
IUPAC-Name 1,2-Dihydroacenaphthylen
SMILES C1Cc2cccc3cccc1c23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acenaphthene
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2
Formelmasse 154.0783