Learn More
Acefyllin, Mikromol™
Artikelnummer. 17951656
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17951656 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17951656 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1727.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Acefyllin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acefylline
CAS 652-37-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acefylline
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H10 N4 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 7H-Purine-7-acetic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-Purine-7-acetic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,6-Tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxopurine-7-acetic acid, 7-(Carboxymethyl)theophylline, 7-Theophyllineacetic acid, 7-Theophyllinylacetic acid, Acefylline, Acephylline, Carboxymethyltheophylline, N-7-Theophyllineacetic acid, NSC 52996, Theophyllineacetic acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H10N4O4/c1-11-7-6(8(16)12(2)9(11)17)13(4-10-7)3-5(14)15/h4H,3H2,1-2H3,(H,14,15)
SMILES CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(=O)O)c2C1=O
IUPAC-Name 2-(1,3-Dimethyl-2,6-Dioxopurin-7-yl)Ethansäure
Molekulargewicht (g/mol) 238.2
Menge 250 mg
Formelmasse 238,0702 g/mol