Learn More
Aceclofenac-Benzylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | benzyl[([2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]phenyl)acetyl]oxy]acetate |
| CAS | 100499-89-6 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C23 H19 Cl2 N O4 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Benzyl [[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate, Aceclofenac Imp. F (EP), Benzyl Ester of Aceclofenac |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H19Cl2NO4/c24-18-10-6-11-19(25)23(18)26-20-12-5-4-9-17(20)13-21(27)30-15-22(28)29-14-16-7-2-1-3-8-16/h1-12,26H,13-15H2 |
| SMILES | Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2CC(=O)OCC(=O)OCc3ccccc3 |
| IUPAC-Name | (2-Oxo-2-phenylmethoxyethyl) 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 444.31 |
| Mehr anzeigen |