Learn More
Ansell AccuTech™ 91-325 Serie Latexhandschuhe aus Naturgummi
Click to view available options
Größe:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Beschreibung
- Mit strukturierten Fingerspitzen
- Ausgezeichnete technische Eigenschaften
- Niedriger Allergengehalt minimiert das Risiko von Latex-assoziierten Allergien für die Träger
- Ideal für Biotechnologie, Herstellung medizinischer Geräte, Laboranalytik, Pharmazie und Flachdetektorindustrie
Spezifikation
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
Farbe | Natural |
Latex Free | Nr. |
Material | Latex |
Produkttyp | Handschuhe |
Größe | 9 |
Dicke (metrisch) | 9.8 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für biotechnologische Anwendungen, Analysetests, Blisterverpackungen, zur Einwaage und Dosierung usw. |
Farbe der Handschuhstulpe | Naturfarben |
Art der Handschuhstulpe | Gerades Bündchen |