Learn More
Ansell AccuTech™ 91-325 Serie Latexhandschuhe aus Naturgummi
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Packungsgröße:
200 Paare
Beschreibung
- Mit strukturierten Fingerspitzen
- Ausgezeichnete technische Eigenschaften
- Niedriger Allergengehalt minimiert das Risiko von Latex-assoziierten Allergien für die Träger
- Ideal für Biotechnologie, Herstellung medizinischer Geräte, Laboranalytik, Pharmazie und Flachdetektorindustrie
Spezifikation
Spezifikation
| Cleanroom Class | Klasse 100 (ISO 5) |
| Farbe | Natural |
| Latex Free | Nein |
| Material | Latex |
| Produkttyp | Reinraumhandschuhe |
| Größe | 6 |
| Dicke (metrisch) | 9.8 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | For biotechnologies, analytics testing, blistering operations, weighing and dispensing etc. |
| Farbe der Handschuhstulpe | Natural |
| Art der Handschuhstulpe | Gerade |
| Mehr anzeigen |