Learn More
Ansell Naturlatex-Handschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6.5
7.5
8
8.5
9
Packungsgröße:
200 Paare
Beschreibung
- Hergestellt aus einer speziellen Latexrezeptur für mehr Flexibilität und Elastizität
- Die innere Silikonbeschichtung erleichtert das Anziehen und Übereinanderziehen von zwei Handschuhen
- Dickere Bündchen können gut über Kleidung gezogen werden
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001, ISO 13485, CE Mark & ISO 11137 |
| Cleanroom Class | Klasse 100 (ISO 5) |
| Farbe | Naturfarben |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Latex Free | Nein |
| Material | Latex |
| Palm Thickness (Metric) | 0.18 mm |
| Produkttyp | Reinraumhandschuhe |
| Größe | 9 |
| Sterilität | Steril |
| Mehr anzeigen |