Learn More
Ansell Naturlatex-Handschuhe
Artikelnummer. 11701603 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6.5
7.5
8
8.5
9
Packungsgröße:
200 Paare
Artikelnummer. 11701603
Marke: Ansell 91250075
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie die richtigen Handschuhe für Ihre Aufgabe. Ansell™ AccuTech™ 91-250 Serie Latexhandschuhe aus Naturgummi bieten mehr Flexibilität und Elastizität.
  • Hergestellt aus einer speziellen Latexrezeptur für mehr Flexibilität und Elastizität
  • Die innere Silikonbeschichtung erleichtert das Anziehen und Übereinanderziehen von zwei Handschuhen
  • Dickere Bündchen können gut über Kleidung gezogen werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 13485, CE Mark & ISO 11137
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (Metric) 0.18 mm
Produkttyp Reinraumhandschuhe
Größe 7.5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Biotechnologies, analytics testing, blistering operations, pharmaceuticals
Farbe der Handschuhstulpe Natural
Art der Handschuhstulpe Gerade
Geprüft für medizinische Verwendung Ja
Menge 50 Paare
Serie 91-250
Länge (metrisch) 28.5 cm