Beschreibung
- Maximales RCF von 17.000 x g (accuSpin 17) oder 21.100 x g (accuSpin 21)
- Höchstgeschwindigkeit von 13.300 U/min (accuSpin 17) oder 14.800 U/min (accuSpin 21)
- Der Standardrotor bietet Platz für 24 x 1,5/2,0 ml Röhren, die maximale Kapazität mit optionalem Rotor beträgt 10 x 5 ml
- Insgesamt gibt es 7 leichte, konstruierte Polymerrotoren zur Auswahl, um die ideale Passform für Ihre Anwendung zu finden
- Intuitive Steuerung und leicht lesbare Anzeige
- Schnelle Beschleunigung und Verzögerung sorgen für effiziente Leistung
- ClickSeal™ Biocontainment-Deckel bieten einhändigen Probenschutz
Spezifikation
Tekniske data
| Fassungsvermögen | 24 x 2 mL |
| Max. Geschwindigkeit | 14,800 rpm |
| Max. RZB | 21,100 x g |
| Geräuschpegel | <56 dBA (Rotor 24 x 2 ml, 14.800 U/min) |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Markiert, IVD-konform |
| Luftgekühlt | Yes |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 35.2 x 24.3 x 22.5 cm |
| Modell | IVD-MD |
| Rotor inklusive | Yes |
| Gekühlt | Nein |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?