Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Metallische ORP-Kombinationselektrode - Quecksilber-frei, Ag/AgCl Referenz; BNC-Anschluss
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
US-Standard/Pin
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Ag/AgCl Kombinationselektrode mit Platinstift für umwelttechnische ORP-Messungen
- Ag/AgCl-Kombinations-ORP-Elektrode
- Temperaturbereich: -5° bis +100 °C (-23° bis 212 °F)
Umwelt-ORP-Messungen
Bestellinformation
- Länge 5.5 in. (14 cm)
- Erhältlich mit BNC- oder US-amerikanischen Standards/Steckern
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | US-Standard/Pin |
| Material | Glas |
| Betriebstemperatur (metrisch) | -5 °C° bis +100 °C° |
| Typ | ORP Kombinationselektroden |
| Art der Fülllösung | SP135-500 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umwelt-ORP-Messungen |
| Internes Bezugssystem | Ag/AgCl |
| Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 23 °F bis 212 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -5 bis + 100 °C |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,5 in. |
| Mehr anzeigen |