Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Metallische ORP-Kombinationselektrode - Quecksilber-frei, Ag/AgCl Referenz; BNC-Anschluss
Ag/AgCl Kombinationselektrode mit Platinstift für umwelttechnische ORP-Messungen
Marke: Fisherbrand™
421.64 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Ag/AgCl Kombinationselektrode mit Platinstift für umwelttechnische ORP-Messungen
- Ag/AgCl-Kombinations-ORP-Elektrode
- Temperaturbereich: -5° bis +100 °C (-23° bis 212 °F)
Umwelt-ORP-Messungen
Bestellinformation
- Abmessungen: 5,5 in. (14 cm)
Spezifikation
BNC-Anschluss | |
-5 °C° bis +100 °C° | |
SP135-500 | |
Ag/AgCl | |
-5 bis + 100 °C |
Glas | |
pH/ORP-Kombinationselektrode für Titrationen | |
Umwelt-ORP-Messungen | |
23 °F bis 176 °F |