Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Kombinationselektroden mit Glasschaft in Standardgröße – Quecksilber-frei
Artikelnummer. 11530064 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
US-Standard/Pin
Diaphragma:
Doppelkeramik
Einzelne Keramik
Art der Fülllösung:
SP135-500
SP138-500
Länge (metrisch) Kabel:
76.2 cm
152.4 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11530064
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
Abnehmbarer Saugballschutz
Für routinemäßige pH- und Titrationsmessungen mit kleinen Proben und kleinen Gefäßen, bei denen separate Halbzellenelektroden unpraktisch sein können
  • pH-Bereich 0 bis 14
  • Poröse Keramikverbindung
  • Drehverschlusskappe für ein einfaches Befüllen
  • Der gleichmäßige Abstand zwischen der FS-5 pH-Glocke aus Universalglas und der Referenzstelle sorgt für hohe Reproduzierbarkeit
  • Eintauchtiefe ∽4 in. (10 cm)
  • 30 in. Kabellänge (76.2 cm) führt, außer 13-620-91 mit 60 in. Kabellänge (152.4 cm)
Interne Referenzelemente wahlweise mit Ag/AgCl-Einzel- oder Doppeldiaphragma
  • Ag/AgCl-Einzeldiaphragma-Modelle sind ideal für die routinemäßige pH- und Titrationsmessung von wässrigen Lösungen mit kleinen Proben und Gefäßen
  • Doppeldiaphragma-Modelle mit Ag/AgCl-Referenzelektrode sind in wässrigen und nichtwässrigen Lösungen sowie in Anwendungen, die TRIS-Puffer erfordern, einsetzbar
  • Für wässrige und nicht wässrige Proben
  • Ag/AgCl-Doppeldiaphragmen verhindern Mess- und Verstopfungsprobleme beim wissenschaftlichen Einsatz von Tris-Puffern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlusstyp Aufdrehbar/Zudrehbar
Farbe Blau
Anschlusstypen US-Standard/Pin
Diaphragma Einzelne Keramik
Material Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) 23 °C° bis 212 °C°
Typ pH-Kombinationselektrode
Art der Fülllösung SP135-500
Zur Verwendung mit (Anwendung) Routinemäßige pH- und Titrationsmessungen mit kleinen Proben und kleinen Behältern, bei denen separate Halbzellenelektroden unpraktisch wären
Zur Verwendung mit (Geräte) pH-Messgerät
Enthält Abnehmbarer Saugballschutz
Internes Bezugssystem Ag/AgCl
Reaktionszeit < 10 s
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -5 ° bis +100 °F
Temperaturbereich (metrisch) -5 bis + 100 °C
Gewährleistung 1 Jahr
Länge (angloamerikanisch) 4 in.
Länge (angloamerikanisch) Kabel 60 Zoll
Länge (metrisch) 101.6 mm
Länge (metrisch) Kabel 152.4 cm