Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Kombinationselektroden mit Glasschaft in Standardgröße – Quecksilber-frei
Für routinemäßige pH- und Titrationsmessungen mit kleinen Proben und kleinen Gefäßen, bei denen separate Halbzellenelektroden unpraktisch sein können
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Includes: Abnehmbarer Saugballschutz
Beschreibung
Für routinemäßige pH- und Titrationsmessungen mit kleinen Proben und kleinen Gefäßen, bei denen separate Halbzellenelektroden unpraktisch sein können
- pH-Bereich 0 bis 14
- Poröse Keramikverbindung
- Drehverschlusskappe für ein einfaches Befüllen
- Der gleichmäßige Abstand zwischen der FS-5 pH-Glocke aus Universalglas und der Referenzstelle sorgt für hohe Reproduzierbarkeit
- Eintauchtiefe ∽4 in. (10 cm)
- 30 in. Kabellänge (76.2 cm) führt, außer 13-620-91 mit 60 in. Kabellänge (152.4 cm)
Interne Referenzelemente wahlweise mit Ag/AgCl-Einzel- oder Doppeldiaphragma
- Ag/AgCl-Einzeldiaphragma-Modelle sind ideal für die routinemäßige pH- und Titrationsmessung von wässrigen Lösungen mit kleinen Proben und Gefäßen
- Doppeldiaphragma-Modelle mit Ag/AgCl-Referenzelektrode sind in wässrigen und nichtwässrigen Lösungen sowie in Anwendungen, die TRIS-Puffer erfordern, einsetzbar
- Für wässrige und nicht wässrige Proben
- Ag/AgCl-Doppeldiaphragmen verhindern Mess- und Verstopfungsprobleme beim wissenschaftlichen Einsatz von Tris-Puffern
Spezifikation
Aufdrehbar/Zudrehbar | |
US-Standard/Pin | |
Glas | |
23 °C° bis 212 °C° | |
SP135-500 | |
pH-Messgerät | |
Ag/AgCl | |
-5 ° bis +100 °F | |
1 Jahr | |
30 Zoll | |
76.2 cm |
Blau | |
Einzelne Keramik | |
0 bis 14 | |
pH-Kombinationselektrode | |
Routinemäßige pH- und Titrationsmessungen mit kleinen Proben und kleinen Behältern, bei denen separate Halbzellenelektroden unpraktisch wären | |
Abnehmbarer Saugballschutz | |
< 10 s | |
-5 bis + 100 °C | |
4 Zoll | |
101.6 mm |