Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Gelgefüllte pH-Kombinationselektroden in Bleistiftdicke – Quecksilber-frei
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
Zur einfachen Messung von kleinen Proben in langen und schmalen Gefäßen.
Robust und vielseitig einsetzbar
- Extralange und dünn: der Körper misst 7 in. Länge (178 mm) und hat nur 0.25 in. (6 mm) Durchmesser
- Robuste Polymerkonstruktion für die mobile Verwendung
- Gefüllt mit 4 M geliertem KCl mit AgCl-Elektrolyt gesättigt; kein Nachfüllen erforderlich
- Die Endkappendichtung hält die Membran feucht und anwendungsbereit
- Einzeldiaphragma aus poröser Keramik
Schnell und präzise
- Genauigkeit ±0.05 pH bei 25 °C (77 °F)
- Effizienz >95 %
- Natrium-Ionen-Fehler <±0.05 pH bei 25 °C (77 °F)
- Reaktionszeit 30 Sekunden
- Wässrige Proben im Unterricht oder im Außeneinsatz
- Überall dort, wo grobe Handhabung und Bruch auftreten können und die Wartung schwierig ist
- Kleine Proben in langen und schmalen Gefäßen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Anschlusstypen | US-Standard/Pin |
| Diaphragma | Einzelne Keramik |
| Material | Polymer/Epoxid |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | -5 °C° bis +80 °C° |
| Typ | pH-Kombinationselektrode |
| Art der Fülllösung | Gel 4 mol/l KCl gesättigt mit AgCl-Elektrolyt |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einfache Messung von kleinen Proben in langen und schmalen Behältern |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | pH-Messgerät |
| Mehr anzeigen |