Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AR440 Sauerstoffmessgerät-Set
Artikelnummer. 31702808 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Arten von Sensoren:
Sensor für gelösten Sauerstoff (DO)
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Arten von Sensoren Packungsgröße
31702808 Sensor für gelösten Sauerstoff (DO) 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31702808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2668.75 CHF
    1806.76 CHF / 1 Sets
    Sparen 861.99 CHF
    32% Rabatt
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für präzise und zuverlässige elektrochemische Prüfungen, accumet AR440 bietet verbesserte Leistung in einem schlanken Design. Ideal für Labore, die zuverlässige Messmöglichkeiten benötigen.
  • Großes 7-in.-Farbdisplay mit hoher Auflösung und kapazitivem Touchscreen, der auch mit Handschuhen bedient werden kann.
  • Wassergesättigte Luft, luftgesättigtes Wasser oder kundenspezifische Kalibrierung.
  • Optimierte, einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit schrittweiser Kalibrierungsanleitung.
  • Speichert 10 Kalibrierungsprotokolle pro Parameter mit Datum und Uhrzeit.
  • Speichert 5.000 Datensätze mit Datum und Uhrzeit.
  • Ausgabe an einen Drucker, Computer oder USB USB-Stick zur langfristigen Datenspeicherung.
  • Eingabebeispiel-ID mit optional USB Barcode-Scanner, USB Tastatur oder USB Maus.
  • Rührt Proben mit einer mengengesteuerten und mengenbetriebenen Rührsonde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Measurement Modes Gelöster Sauerstoff
Arten von Sensoren Sensor für gelösten Sauerstoff (DO)
Bereich (DO, polarographisch) 0,0 bis 600,0 % Sättigung; 0,01 bis 90,0 mg/L
Temperaturbereich (metrisch) -30°bis 130 °C
Displaytyp 7 in. Hochauflösendes Farbgrafik-LCD
Datenpunkte 5000 mit Datums- und Zeitstempel
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A
IP-Bewertung IP 54
Bereich relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 85%, nicht kondensierend
Percent Saturation Range Polarographic DO 0,0 bis 600,0 % Sättigung
Kanäle 1
Typ Messgerät für gelösten Sauerstoff
Spannung 100/240 V