Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AE Serie, pH-Elektrode mit doppeltem Diaphragma
Die Fisherbrand™ accumet™ pH-Elektroden der AE-Serie unterstützen das pH-Messgerät accumet™ AE150 bei routinemäßigen pH-Messungen zu einem günstigen Preis.
Marke: Fisherbrand™
119.98 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.14040kg
Beschreibung
Die accumet pJ-Elektrode der AE-Serie mit doppeltem Diaphragma eignet sich ideal für routinemäßige pH-Messungen. Geeignet für Proben, die TRIS, Sulfide, Halogenide, Schwermetalle oder Proteine enthalten.
Produktmerkmale:- Kombinierte pH-Elektrode mit Doppel-Diaphragma
- Wartungsarme mit Gel gefüllte Bezugselektrode
- Langlebiges Gehäuse aus Kunststoff
- 90mm Gehäuselänge
- BNC-Anschluss
- 1 m langes Kabel
Serviceleistungen
6 Monate
Spezifikation
0° bis 80 °C | |
13-636-AE150 accumet AE150 pH-Messgerät | |
90 mm | |
pH 1 bis 13 |
pH-Gelelektrode mit Doppeldiaphragma | |
BNC-Anschluss | |
Kunststoff |