Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Semimicro Glass Combination pH Electrode, Double Junction
Artikelnummer. 16212282 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
160 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
16212282 160 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16212282
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00 CHF
    241.89 CHF / 1 Stück
    Sparen 323.11 CHF
    57% Rabatt
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Refillable glass pH electrodes. Ideal for use with small volume tubes, plates, cuvets, cups and other vessels.
ACCUMET 6MM GLASS PH DJ BNC
  • Tris compatible
  • Provide fast, accurate measurements
  • Refillable electrodes use twist open and close mechanism
  • All accumet™ electrodes feature continuous electrical shielding and insulation of the internal elements, cable and connectors for extremely stable, reproducible readings with a minimum of electrical noise.
  • Double junction electrtodes are ideal for measuring samples that have sulfides, proteins, heavy metals, TRIS, or anything that might react with silver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung pH Electrode
Anschlusstypen BNC
Diaphragma Doppel
Material Glasschaft
pH-Bereich 0 to 14
Betriebstemperatur (metrisch) 0°C to 80°C
Typ pH, Combination, Refillable
Art der Fülllösung SP138-500
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kleine Proben
Temperaturbereich (metrisch) Max: 80°C
Gewährleistung 1 yr.
Länge (metrisch) 160 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.23 in.
Durchmesser (metrisch) 6 mm