Learn More
Invitrogen™ Accumax - Zellaggregat-Dissoziationsmedium
Artikelnummer. 12790000
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12790000 100 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Enthält Azid.
Die Verwendung von Accumax™ kann die Integrität bestimmter antigener Epitope beeinträchtigen und zu einer verminderten Antikörperfärbung führen. Dies sollte experimentell für einzelne Antikörperklone bestimmt werden.
Artikelnummer. 12790000 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 00466656
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00 CHF
    114.65 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 38.35 CHF
    25% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Enthält Azid.
Die Verwendung von Accumax™ kann die Integrität bestimmter antigener Epitope beeinträchtigen und zu einer verminderten Antikörperfärbung führen. Dies sollte experimentell für einzelne Antikörperklone bestimmt werden.
Dissoziieren Sie Zellklumpen für Zellzählung, virale Transfektionsassays, Zellsortierung und Durchflusszytometrie sowie die Skalierung in Bioreaktoren.
Accumax hat sich bei der Dissoziation von Zellklumpen bei einer Vielzahl von Zelllinien, einschließlich Hybridom-, CHO-, BHK-, 293-, COS- und Sf9-Zellen, als wirksam erwiesen. Die Verwendung von Accumax kann die Integrität bestimmter antigener Epitope beeinträchtigen, was zu einer verminderten Antikörperfärbung führt. Dies sollte experimentell für einzelne Antikörperklone bestimmt werden. Accumax bei Raumtemperatur oder 4 °C auftauen.
Recommended Storage
Store at −20°C. Thawing during shipment will not affect performance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Säugetierzellen
Form Flüssig
Produkttyp Reagenz zur Zellkulturdissoziation
Ohne Additive Kein Phenolrot
Menge 100 ml