Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8 HPLC-Säulen
Artikelnummer. 12810763 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 12810763
Marke: Thermo Scientific™ 74204053030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 4 %; Porengröße: 80 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Optimieren Sie die üblichen HPLC-Methoden mit den Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8-Säulen. Robuste 4 μm große Solid-Core-Partikel sorgen für eine sehr hohe Effizienz innerhalb normaler HPLC-Druckgrenzen. Die hohe Belegung mit C8 gebundenen Phasen bietet optimale Retention von Analyten mit mittlerer Hydrophobizität. Eine solide Bindungstechnologie und automatisierte Packverfahren gewährleisten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und eine lange Nutzungsdauer der Säule.
Geringere hydrophobe Retention
  • Empfohlen für Analyte mittlerer Hydrophobizität oder wenn eine weniger hydrophobe Phase optimale Retention bietet
Hocheffiziente Trennungen für verbesserte Auflösung und Empfindlichkeit
  • 4 µm große Partikel mit Core Enhanced Technology und eine enge Partikelgrößenverteilung reduzieren die Bandenverbreiterung und verbessern die Effizienz der Trennungen bei üblichen HPLC-Methoden.
  • Hohe Oberflächenbelegung von Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peak-Tailing.
Gleiches System, gleiche Methode, bessere Ergebnisse
  • Das robuste Design mit 4 µm Solid-Core-Partikel machen Änderungen der Methode oder des Systems unnötig.
Hervorragende Reproduzierbarkeit und Robustheit
  • Fortschrittliche Bindungstechnologie
  • Automatisiertes Packverfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Zur Verwendung mit HPLC
Länge (metrisch) 50 mm
Max. Druck 8700 psi (600 bar)
Partikelgröße 4 μm
pH 2 bis 9
Porengröße 80 Å
Oberfläche 130 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L7
Stationäre Phase C8
Produktlinie Accucore
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, fester Kern, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 4 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.