Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18+ UHPLC-Säulen, 1,5 µm
Verwenden Sie die 1,5 μm großen Solid-Core-Partikel in diesen Säulen mit dem Vanquish UHPLC-System für einzigartige hocheffiziente, hochauflösende Analysen.
Marke:  Thermo Scientific™ 27101-152130
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15428060
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
Entscheiden Sie sich für Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18+-UHPLC-Säulen mit hocheffizienten 1,5 µm großen Solid-Core-Partikeln zur Verwendung mit dem Thermo Scientific™ Vanquish™ UHPLC-System. Auf der Grundlage der hochmodernen Core Enhanced Technology™ bietet diese Säule der nächsten Generation mit Partikelgrößen unter 2 μm besonders kurze Diffusionspfade mit äußerst effizienten Trennungen. Diese hohe Effizienz ermöglicht eine schnelle Trennung und Auflösung komplexer Gemische. In Verbindung mit Vanquish-Systemen liefern diese Säulen mehr Ergebnisse mit besseren Trennungen und verbessern dadurch Arbeitsabläufe und Produktivität.
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
UHPLC
21756 psi (1500 bar)
1,5 μm
80 Å
70 °C
C18
Sphärischer, fester Kern, ultrareines Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
2,1 mm
150 mm
Kugelförmiger, fester Kern
2 bis 9
110 m²/g
L1
Accucore
6,50 %
Ja
Bio-LC
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.