Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18+ UHPLC-Säulen, 1,5 μm
Verwenden Sie die 1,5 μm großen Solid-Core-Partikel in diesen Säulen mit dem Vanquish UHPLC-System für einzigartige hocheffiziente, hochauflösende Analysen.
Marke:  Thermo Scientific™ 17101-102130
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15320411
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Entscheiden Sie sich für Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18+-UHPLC-Säulen mit hocheffizienten 1,5 μm großen Solid-Core-Partikeln zur Verwendung mit dem Thermo Scientific™ Vanquish™ UHPLC-System. Auf der Grundlage der hochmodernen Core Enhanced Technology™ bietet diese Säule der nächsten Generation mit Partikelgrößen unter 2 μm besonders kurze Diffusionspfade mit äußerst effizienten Trennungen. Diese hohe Effizienz ermöglicht eine schnelle Trennung und Auflösung komplexer Gemische. In Verbindung mit Vanquish-Systemen liefern diese Säulen mehr Ergebnisse mit besseren Trennungen und verbessern dadurch Arbeitsabläufe und Produktivität.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2,1 mm
100 mm
1,5 μm
80 Å
70 °C
C18
8 %
Ja
0,4 ml/min
1.500 bar
2 bis 9
115 m²/g
L1
Festkernpartikel
Umkehrphase
Umkehrphase
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18+ UHPLC-Säulen, 1,5 μm > 1.5μm particle size; 2.1 x 100mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.