Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ Polar Premium HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese speziell entwickelte Solid-Core-Säule für eine schnelle, hohe Auflösung mit hoher pH-Stabilität zur Trennung von basischen, neutralen und sauren Spezies.
Marke: Thermo Scientific™ 28026-154630
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Accucore™ Polar Premium LC-Säulen erzielen Sie schnelle Trennungen mit hoher Auflösung von polaren und unpolaren Analyten. Robuste 2,6-µm-Solid-Core-Partikel ermöglichen schnelle, hocheffiziente Trennungen bei geringen Gegendrücken. Die robuste, Amid-eingebettete, stationäre C18-Phase bietet eine einzigartige Selektivität, die konventionelle C18-Säulen ergänzt, ist von pH 1,5 bis 10 beständig, und vollständig mit stark wässrigen mobilen Phasen kompatibel. Eine solide Bindungstechnologie und automatisierte Packverfahren gewährleisten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und eine lange Nutzungsdauer der Säule.
Alternative Selektivität- Polare, eingebettete Umkehrphasenmaterialien bieten ergänzende Selektivität für Standard-C18-Säulen.
- Die speziell entwickelte gebundene Phase ist von pH 1,5 bis 10,5 beständig.
- Bei der beständigen Amid-eingebetteten C18-Phase tritt in der zu 100 % wässrigen mobilen Phase kein Phasenkollaps auf.
- 2,6-µm-Partikel mit Core Enhanced Technology ermöglichen einen Betrieb bei hohen Flussraten, ohne übermäßige Gegendrücke zu erzeugen.
- 2,6-µm-Solid-Core-Partikel und enge Partikelgrößenverteilung reduzieren die Bandenverbreiterung und verbessern die Effizienz der Trennungen.
- Hohe Oberflächenbelegung von Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peak-Tailing.
- 2,6-µm-Solid-Core-Partikel für weniger Gegendruck im Vergleich zu UHPLC-Partikeln unter 2 µm
- Kompatibel mit herkömmlicher HPLC-Gerätetechnik und UHPLC-Plattformen
- Fortschrittliche Bindungstechnologie
- Automatisiertes Packverfahren
Spezifikation
Analysesäule | |
150 mm | |
Sphärisch, mit festem Kern | |
1,5 bis 10,5 | |
90 m²/g | |
L60 | |
Accucore | |
9 % | |
Ja |
4,6 mm | |
14500 psi (1000 bar) | |
2,6 μm | |
150 Å | |
70 °C | |
Polar Premium eingebettet | |
Sphärischer, fester Kern, ultrareines Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |