Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ Polar Premium HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese speziell entwickelte Solid-Core-Säule für eine schnelle, hohe Auflösung mit hoher pH-Stabilität zur Trennung von basischen, neutralen und sauren Spezies.
Marke:  Thermo Scientific™ 28026-052130
Additional Details : Gewicht : 0.08836kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13448739
  • 685.29 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Accucore™ Polar Premium LC-Säulen erzielen Sie schnelle Trennungen mit hoher Auflösung von polaren und unpolaren Analyten. Robuste 2,6-µm-Solid-Core-Partikel ermöglichen schnelle, hocheffiziente Trennungen bei geringen Gegendrücken. Die robuste, Amid-eingebettete, stationäre C18-Phase bietet eine einzigartige Selektivität, die konventionelle C18-Säulen ergänzt, ist von pH 1,5 bis 10 beständig, und vollständig mit stark wässrigen mobilen Phasen kompatibel. Eine solide Bindungstechnologie und automatisierte Packverfahren gewährleisten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und eine lange Nutzungsdauer der Säule.
Alternative Selektivität
  • Polare, eingebettete Umkehrphasenmaterialien bieten ergänzende Selektivität für Standard-C18-Säulen.
Beständig in einem großen pH-Wertbereich
  • Die speziell entwickelte gebundene Phase ist von pH 1,5 bis 10,5 beständig.
Kompatibel mit stark wässrigen mobilen Phasen
  • Bei der beständigen Amid-eingebetteten C18-Phase tritt in der zu 100 % wässrigen mobilen Phase kein Phasenkollaps auf.
Schnelle Trennungen
  • 2,6-µm-Partikel mit Core Enhanced Technology ermöglichen einen Betrieb bei hohen Flussraten, ohne übermäßige Gegendrücke zu erzeugen.
Ausgezeichnete Peak-Formen für verbesserte Auflösung und Empfindlichkeit
  • 2,6-µm-Solid-Core-Partikel und enge Partikelgrößenverteilung reduzieren die Bandenverbreiterung und verbessern die Effizienz der Trennungen.
  • Hohe Oberflächenbelegung von Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peak-Tailing.
Niedrige Gegendrücke
  • 2,6-µm-Solid-Core-Partikel für weniger Gegendruck im Vergleich zu UHPLC-Partikeln unter 2 µm
  • Kompatibel mit herkömmlicher HPLC-Gerätetechnik und UHPLC-Plattformen
Hervorragende Reproduzierbarkeit und Robustheit
  • Fortschrittliche Bindungstechnologie
  • Automatisiertes Packverfahren
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
50 mm
Sphärisch, mit festem Kern
1,5 bis 10,5
90 m²/g
L60
Accucore
9 %
Ja
2,1 mm
14500 psi (1000 bar)
2,6 μm
150 Å
70 °C
Polar eingebettet
Sphärischer, fester Kern, ultrareines Silika
Umkehrphase
Umkehrphase