missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Accucore™ Phenyl-X-HPLC-Säulen

Verwenden Sie diese Solid-Core-Säule für schnelle, hochauflösende Trennungen aromatischer Verbindungen.

Marke:  Thermo Scientific™ 27926-103030

Additional Details : Gewicht : 0.10000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 13445659

  • 885.61 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Mit den Thermo Scientific™ Accucore™ Phenyl-X-Säulen erzielen Sie schnelle, hochauflösende Trennungen von aromatischen Verbindungen. Robuste 2,6-µm-Solid-Core-Partikel ermöglichen schnelle, hocheffiziente Trennungen bei geringen Gegendrücken. Die aromatische Phenyl-X-Alkyl-gebundene Phase bietet einzigartige Umkehrphasen-Formselektivität bei hoher aromatischer Selektivität und ist mit stark wässrigen mobilen Phasen kompatibel. Eine solide Bindungstechnologie und automatisierte Packverfahren gewährleisten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und eine lange Nutzungsdauer der Säule.

Einzigartige Selektivität und verbesserte Retention bei aromatischen Verbindungen
  • Unsere urheberrechtlich geschützte aromatische, gebundene Alkyl-Phase bietet im Vergleich zu anderen Umkehrphasenmaterialien wie C18 oder Hexyl eine einzigartige Selektivität.
Kompatibel mit stark wässrigen mobilen Phasen
  • Bei einer speziell entwickelten gebundenen Phase tritt in stark wässrigen mobilen Phasen kein Phasenkollaps auf.
Schnelle Trennungen
  • 2,6-µm-Partikel mit Core Enhanced Technology ermöglichen einen Betrieb bei hohen Flussraten, ohne übermäßige Gegendrücke zu erzeugen.
Ausgezeichnete Peak-Formen für verbesserte Auflösung und Empfindlichkeit
  • 2,6-µm-Solid-Core-Partikel und enge Partikelgrößenverteilung reduzieren die Bandenverbreiterung und verbessern die Effizienz der Trennungen.
  • Hohe Oberflächenbelegung von Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peak-Tailing.
Niedrige Gegendrücke
  • 2,6-µm-Solid-Core-Partikel für weniger Gegendruck im Vergleich zu UHPLC-Partikeln unter 2 µm
  • Kompatibel mit herkömmlicher HPLC-Gerätetechnik und UHPLC-Plattformen
Hervorragende Reproduzierbarkeit und Robustheit
  • Fortschrittliche Bindungstechnologie
  • Automatisiertes Packverfahren
Spezifikation

Spezifikation

Analysesäule
100 mm
2,6 μm
80 Å
70 °C
Phenyl (Ph)
Sphärischer, fester Kern, ultrareines Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
3 mm
14500 psi (1000 bar)
2 bis 8
130 m²/g
Nicht zutreffend
Accucore
6 %
Ja
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.