Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ Säulenkits mit breitgefassten Selektivitäten
Überzeugen Sie sich selbst von der optimalen Selektivität von Thermo Scientific™ Accucore HPLC-Säulen über einen engen Selektivitätsbereich.
1773.98 CHF - 2140.00 CHF
Spezifikation
Säulenformat | HPLC-Säulenkit |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 2,1 mm |
Zur Verwendung mit | HPLC |
Partikelform | Kugelförmiger, fester Kern |
Partikelgröße | 2,6 μm |
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11357551
|
Thermo Scientific™
17X26-052130-3VA |
2,6 μm | 2,1 mm | 50 mm |
1773.98 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11377551
|
Thermo Scientific™
17X26-102130-3VA |
2,6 μm | 2,1 mm | 100 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Prüfen Sie die optimale Selektivität der Thermo Scientific™ Accucore™ HPLC-Säulen über einen engen Bereich mit den Accucore Kits für einen engen Selektivitätsbereich.
Basierend auf der Core Enhanced Technology, sorgen Accucore™ Säulen für schnelle Trennungen in hoher Auflösung ohne den erhöhten Gegendruck, der bei Partikeln unter 2 μm erforderlich ist.
- Schnelle Trennungen mit hervorragender Auflösung und Empfindlichkeit
- Durch niedrigeren Rückdruck keine UHPLC erforderlich
- Kit enthält 1 x Accucore C18 HPLC Säule, 1 x Accucore RP-MS Säule, 1 x Accucore aQ Säule
Spezifikation
HPLC-Säulenkit | |
HPLC | |
2,6 μm | |
130 m²/g | |
Ja |
2,1 mm | |
Kugelförmiger, fester Kern | |
80 Å | |
aQ C18, C18, RP-MS |