Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ 150-C4 HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese speziell entwickelte Solid-Core-Säule mit einer C4-Funktionalität für Biomoleküle, die zu eng an C8- oder C18-Säulen binden.
Marke: Thermo Scientific™ 16526-013005
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Die geringere hydrophobe Retention der Thermo Scientific™ Accucore™ 150-C4 LC-Säulen ist ideal für die optimale Retention von Proteinen und größeren Peptiden. Auf Grundlage der Core Enhanced Technology bieten Thermo Scientific Accucore Säulen schnelle Trennungen mit hoher Auflösung ohne die erhöhten Gegendrücke, die für Partikel mit einer Größe unter 2 μm erforderlich sind.
- Partikel mit 150 Å Porengröße und festem Kern zur schnellen Trennung von Biomolekülen
- Hervorragende Auflösung bei niedrigen Gegendrücken
- Äußerst robuste Säulen
- Deutlich geringere hydrophobe Retention als C18
- Ideal für eine optimale Retention von Proteinen und größeren Peptiden
Bestellinformationen:
Weitere anwenderspezifische Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen hält unser Kundendienst bereit.
Spezifikation
Vorsäulenkartusche, 4/Packung | |
HPLC | |
14500 psi (1000 bar) | |
2 bis 9 | |
80 m²/g | |
L26 | |
Accucore | |
2 % | |
Ja |
3 mm | |
10 mm | |
2,6 μm | |
150 Å | |
60 °C | |
C4 | |
Sphärischer, fester Kern, ultrareines Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.