Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ SEC-300 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
Die Acclaim Produktreihe leistungsstarker Säulen auf Harzbasis für die Größenausschlusschromatographie eignet sich zur Trennung wasserlöslicher Polymere und Oligomere.
Separate wasserlösliche Polymere und Oligomere mit Thermo Scientific™ Acclaim™ SEC-300 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen. Diese leistungsstarken Säulen auf Harzbasis für die Größenausschlusschromatographie decken folgenden Molekulargewichtsbereich ab: 5 μm, 300 Å. Die Kombination aus einem firmeneigenen, monodispersen, mehrporigen hydrophilen Harz und einer kleinen Partikelgröße sorgt für eine gute Auflösung und Linearität sowie für Wendepunktfreiheit der Kalibrierkurve. Dies ermöglicht eine genaue und zuverlässige Analyse einer Vielzahl wasserlöslicher Polymere.
Hochleistungsanalyse wasserlöslicher Polymere
- Hochauflösende Analyse bei geringerem Lösungsmittelverbrauch in verfügbarer Abmessung 4,6 x 300 mm
- Die stabile Oberflächenbindung führt zu einem geringen Säulenbluten und verbessert die Kompatibilität mit UV-, RI-, MS-, ELSD- und Thermo Scientific Dionex™ Corona™ Charged Aerosol-Detektoren
Specifications
Specifications
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 7,8 mm |
| Flussrate | 1 ml/min |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Max. Druck | 1200 psi (80 bar) |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2 bis 12 |
| Porengröße | 300 Å |
| Menge | Each |
| Show More |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.