Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ SEC-1000 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 15118754 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
33 mm
150 mm
300 mm
Durchmesser (metrisch):
4,6 mm
7,8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15118754
Marke: Thermo Scientific™ 079721
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Acclaim Produktreihe leistungsstarker Säulen auf Harzbasis für die Größenausschlusschromatographie eignet sich zur Trennung wasserlöslicher Polymere und Oligomere.
Trennen Sie wasserlösliche Polymere und Oligomere mit Thermo Scientific™ Acclaim™ SEC-1000 Größenausschluss-HPLC-Säulen. Diese leistungsstarken Säulen auf Harzbasis für die Größenausschlusschromatographie decken folgenden Molekulargewichtsbereich ab: 7 μm, 1000 Å. Die Kombination aus einem firmeneigenen, monodispersen, mehrporigen hydrophilen Harz und einer kleinen Partikelgröße sorgt für eine gute Auflösung und Linearität sowie für Wendepunktfreiheit der Kalibrierkurve. Dies ermöglicht eine genaue und zuverlässige Analyse einer Vielzahl wasserlöslicher Polymere.
Die Acclaim SEC-1000 LC-Säule ist von 1.000 bis 1.000.000 Dalton kalibriert und kann Polymere mit hohem Molekulargewicht charakterisieren.
Hochleistungsanalyse von wasserlöslichen Polymeren
  • Hochauflösende Analyse bei geringerem Lösungsmittelverbrauch in verfügbarer Abmessung 4,6 x 300 mm
  • Die stabile Oberflächenbindung führt zu einem geringen Säulenbluten und verbessert die Kompatibilität mit UV-, RI-, MS-, ELSD- und Thermo Scientific Dionex™ Corona™ Charged Aerosol-Detektoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 7,8 mm
Flussrate 1 ml/min
Länge (metrisch) 300 mm
Max. Druck 600 psi (40 bar)
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 7 μm
pH 2 bis 12
Porengröße 1000 Å
Menge Each
Temperatur 60 °C
Stationäre Phase Geschützt
Produktlinie Acclaim
Verpackungsmaterial Kugelförmiges, vollständig poröses Polymer
Säulentyp Größenausschluss
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Größenausschluss
Typ Analysesäule
Verfahren Bio-LC
Umweltfreundliche Eigenschaften Responsibly packaged
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.